Merck
BCR138
Dibenz[a,h]anthracene
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
1,2:5,6-Dibenzanthracene
Wybierz wielkość
100 MG
3120,00 zł
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Beilstein:
1912416
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Klucz InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR138.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Juhasz et al.
Letters in applied microbiology, 30(5), 396-401 (2000-05-03)
The ability of Stenotrophomonas maltophilia strain VUN 10,003 to degrade and detoxify high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) was evaluated in a basal liquid medium. Using high cell density inocula of strain VUN 10,003, the concentration of pyrene, fluoranthene
P Sartorelli et al.
Toxicology and industrial health, 17(1), 17-21 (2002-05-15)
To understand the dermal uptake of chemicals bound to soil and dust, information on the neat substance is helpful but does not seem sufficient. Because of its content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) coal is suspected to be carcinogenic. However
A Perico et al.
Archives of environmental health, 56(6), 506-512 (2002-04-18)
In this study, the authors evaluated exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in workers exposed to exhaust gas from cars, and they assessed the efficiency of urinary 1-hydroxypyrene as an indicator of exposure to pyrene and PAHs. The authors
B Z Zhong et al.
Mutation research, 326(2), 147-153 (1995-02-01)
Benz[a]anthracene (BA), dibenz[a,h]anthracene (DBA) and dibenzo[a,i]pyrene (DBP) are polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) found in incomplete combustion products of fossil fuels, coal tar, and other organic materials. Workers in related industries may be exposed to these chemicals by inhalation. The information
Heinz Frank et al.
Chemical research in toxicology, 24(12), 2258-2268 (2011-11-18)
The synthesis of the 8 possible stereoisomeric diol epoxides (DEs) at the terminal benzo ring of carcinogenic dibenz[a,h]anthracene (DBA) is reported. trans-3,4-Dihydroxy-3,4-dihydro-DBA (1) afforded the 4 bay region DEs: the enantiomeric pairs of the anti diastereomers (+)-3/(-)-3 and of the