Merck
442475
Supelco
Benzo[e]pyrene
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
Wybierz wielkość
25 MG
706,00 zł
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
706,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Beilstein:
1911334
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Klucz InChI
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzo[e]pyrene is a pentacyclic aromatic hydrocarbon contaminant.[1][2] It is a structural isomer of the potent carcinogen benzo[a]pyrene.[1]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photochemical transformations of benzo [e] pyrene in solution and adsorbed on silica gel and alumina surfaces
Fioressi S and Arce R
Environmental Science & Technology, 39, 3646-3655 (2005)
Formation of sulfate and glucoside conjugates of benzo [e] pyrene by Cunninghamella elegans
Pothuluri.V.J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 45, 677-683 (1996)
Saffar Mansoor et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2601-2607 (2009-12-05)
To study the inhibitory effects of some agents or drugs (inhibitors) on benzo(e)pyrene (B(e)P)-induced cell death and apoptosis on human retinal pigment epithelial (ARPE-19) cells in vitro. ARPE-19 cells were pretreated with varying concentrations of different classes of inhibitors (calpain
Gabriela L Borosky et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(14), 2234-2242 (2007-07-05)
A DFT study aimed at understanding structure-reactivity relationships and fluorine substitution effects on carbocation stability in benzo[a]pyrene (BaP), benzo[e]pyrene (BeP), and aza-benzo[a]pyrene (aza-BaP) derivatives are reported. The relative energies of the resulting carbocations are examined and compared, taking into account
Silvina Fioressi et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3646-3655 (2005-06-16)
The photodegradation of benzo[e]pyrene (BeP), a ubiquitous polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contaminant, was investigated in solution and adsorbed on surfaces modeling the atmospheric particulate matter to provide fundamental information that could help to clarify its fate in the atmosphere. Diones