Przejdź do
95292
Hydrogen ionophore I
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Tridodecylamine, Proton ionophore I, Hydrogen ionophore I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
531,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)11]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.99
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-063-4
Beilstein/REAXYS Number:
1801669
MDL number:
Form:
liquid
531,00 zł
Cena katalogowa708,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
refractive index
n20/D 1.4578 (lit.)
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI key
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
952959529321192
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.4578 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
374.0 °F
flash_point_c
190 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Judith A Heiny et al.
The Journal of general physiology, 151(9), 1146-1155 (2019-07-20)
Ion movements across biological membranes, driven by electrochemical gradients or active transport mechanisms, control essential cell functions. Membrane ion movements can manifest as electrogenic currents or electroneutral fluxes, and either process can alter the extracellular and/or intracellular concentration of the
G T McEwan et al.
Journal of medical engineering & technology, 14(1), 16-20 (1990-01-01)
Incorporation of a ligand into polyvinylchloride allows the production of ion selective electrodes that are soft-bodied and disposable. With features make them especially suitable for clinical, particularly gastroenterological, investigations. We report here on the construction of a combined reference and
J M Rawlings et al.
Gut, 26(2), 203-207 (1985-02-01)
Plastic electrodes have been developed for measuring pH in the human gastrointestinal tract. The electrodes have a plastic hydrogen ion sensitive membrane sealed to a length of fluid filled PVC tubing. Two recently developed hydrogen ion sensitive ligands have been
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
95292-100MG04061833315873
95292-500MG04061833315880