Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H74N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
875.19
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc4Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6OCC(=O)NCCN(CCN)CCNC(=O)COc34)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H74N4O6/c1-51(2,3)41-23-33-19-37-27-43(53(7,8)9)29-39-21-35-25-42(52(4,5)6)26-36(48(35)62)22-40-30-44(54(10,11)12)28-38(20-34(24-41)47(33)61)50(40)64-32-46(60)57-15-18-58(16-13-55)17-14-56-45(59)31-63-49(37)39/h23-30,61-62H,13-22,31-32,55H2,1-12H3,(H,56,59)(H,57,60)
InChI key
DPCWLCIELLZKFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Jonofor wodorowy jest używany głównie podczas produkcji czujników jonów wodorowych, które są oparte na polimerze metakrylowo-akrylowym, zwykle stosowanym jako nieplastyfikowana membrana.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?