Przejdź do
94426
Enoxacin sesquihydrate
analytical standard
Synonim(y):
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17FN4O3 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤15 wt. % water
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
O.O.O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(O)=O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
InChI
1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
InChI key
DKNNITGJCMPHKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Enoxacin sesquihydrate may be used as a reference standard for the determination of enoxacin in plasma by high-performance liquid chromatography.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9890N887897023
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)