Przejdź do
N9890
Norfloxacin
analytical standard, ≥98% (TLC)
Synonim(y):
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
274-614-4
MDL number:
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
EPA 1694
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
General description
Norfloxacin is a broad spectrum antibiotic, which is used against a wide variety of gram positive and gram negative bacteria.
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Norfloxacin may be used as a standard in the determination of norfloxacin in human serum samples using fluorometric spectrophotometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Norfloxacin blocks DNA replication by interfering with an ATP-induced structural transition of DNA complexed with DNA gyrase (topoisomerase).
Mode of action: inhibits bacterial DNA replication
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria; less effective against Gram-positive bacteria
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR161433899BP670
Norfloxacin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP670
Norfloxacin
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
agency
EPA 1694
agency
traceable to Ph. Eur. N1230000, traceable to USP 1471506
agency
EPA 1694
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norfloxacin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
L M Cavaco et al.
Journal of clinical microbiology, 47(9), 2751-2758 (2009-07-03)
Fluoroquinolone resistance in members of the Enterobacteriaceae family is mostly due to mutations in the quinolone resistance-determining regions of the topoisomerase genes. However, transferable genes encoding quinolone resistance have recently been described. The current methods for susceptibility testing are not
Fluorescence reaction and complexation equilibria between norfloxacin and aluminium (III) ion in chloride medium
Djurdjevic.TP, et al.
Analytica Chimica Acta, 300, 253-259 (1995)
Deepika Sharma et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2347-2353 (2008-10-15)
In the present study, we have synthesized 2-(substituted phenyl)-1H-imidazole (1-12) and (substituted phenyl)-[2-(substituted phenyl)-imidazol-1-yl]-methanone (13-26) analogues and screened them for their antimicrobial activity against gram positive, gram negative and fungal species. The results of antibacterial study indicated that compounds 15
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N9890-1G04061835506538
N9890-5G04061835516216
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?