Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł 145,50 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
145,50 zł
Cena katalogowa194,00 złZaoszczędź 25%grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
liquid
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.424
bp
79 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (AT) | assay 97% | assay - | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.17 g/cm3 at 20 °C | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.424 | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.387 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromotrimethylsilane
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2857-97-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?