Przejdź do
8.14324
Bromotrimetylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Trimetylobromosilan, bromek trimetylosililowy, TMB, TMBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.09
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-672-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1944099233709743
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
-43 °C
mp
-
mp
-
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
bp
79 °C/1013 hPa
bp
79 °C (lit.)
bp
79 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromotrimetylosilan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814324001004022536411972
814324010004027269055783