Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description purum, ≥97.0% (AT) | description 98% | description reagent grade, ≥98% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (AT) | assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 79 °C (lit.) | bp 79 °C (lit.) | bp 84-88 °C (lit.) | bp 447 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder, chunks or granules |
| density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.719 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 | refractive index n20/D 1.407 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromotrimethylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-50-8 + 2857-97-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?