Merck
92361
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylsilane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
Wybierz wielkość
100 ML
183,00 zł
250 ML
248,00 zł
500 ML
370,00 zł
1 L
605,00 zł
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
183,00 zł
250 ML
248,00 zł
500 ML
370,00 zł
1 L
605,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.64
Beilstein:
1209232
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
100 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
granice wybuchowości
6.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Klucz InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorotrimethylsilane is a chloro-organosilane compound mainly used for silylation reactions.[1]
Zastosowanie
Chlorotrimethylsilane has been used to silanize glass surface to make them more hydrophobic.[2] It can be used in combination with hexamethyldisilazane for the protection of alcohols by forming trimethylsilyl ethers via silylation reaction.[3] Also used in Fisher Glycosylation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
Thermal analysis of disulfonated poly (arylene ether sulfone) plasticized with poly (ethylene glycol) for membrane formation.
Oh HJ, et al.
Polymer, 55(1), 235-247 (2014)
Use of organosilicon reagents as protective groups in organic synthesis.
Lalonde M & Chan TH.
Synthesis, 1985(09), 817-845 (1985)
Yongju Kwon et al.
Nature communications, 11(1), 3127-3127 (2020-06-21)
Magic-sized clusters (MSCs) can be isolated as intermediates in quantum dot (QD) synthesis, and they provide pivotal clues in understanding QD growth mechanisms. We report syntheses for two families of heterogeneous-atom-incorporated InP MSCs that have chlorine or zinc atoms. All
Yuma Komata et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(22), 3225-3233 (2016-10-21)
Alkoxychlorosilanes are scientifically and industrially important toward preparing silicone and silica as well as preparation of siloxane-based nanomaterials by stepwise reactions of Si-OR (R=alkyl) and Si-Cl groups. Intermolecular exchange of alkoxy and chloro groups between alkoxysilanes and chlorosilanes (functional group
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf