Przejdź do
91737
Trifluoromethanesulfonic anhydride
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Tf2O, Triflic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.14
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-616-8
Beilstein/REAXYS Number:
1813600
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used in the preparation of azido sugars such as 6-azido fucose. It can also be used as a promoter for the Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids in the absence of catalyst.
Tf2O in combination with:
  • Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.[1]
  • 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
  • Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
  • Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulf­oxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
  • Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
  • Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
  • Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
Catalyst for glycosylation for synthesis of polysaccharides
Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Other Notes
Electrophilic trifyl source. Reviews
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17617687265704083
assay
≥98.0% (T)
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
81-83 °C (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
bp
54-56 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
refractive index
n20/D 1.327
refractive index
n20/D 1.402
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.359 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
not determinedboils before flash
flash_point_c
not determinedboils before flash
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I. Baraznenok et al.
Tetrahedron, 56, 3077-3077 (2000)
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91737-5ML04061838121226
91737-100ML04061833263723
91737-25ML04061833263761