Przejdź do
176176
Trifluoromethanesulfonic anhydride
99%
Synonim(y):
Triflic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4690,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7390,00 zł
4 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.14
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-616-8
Beilstein/REAXYS Number:
1813600
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoromethanesulfonic anhydride, also known as triflic anhydride, is an electrophilic reagent that is an efficient source of trifluoromethyl. It is commonly used in organic chemistry to convert oxygen-containing compounds to triflates and for the electrophilic activation and subsequent conversion of amides, sulfoxides, and phosphorus oxides.
Application
Catalyst for glycosylation for synthesis of polysaccharides
Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used as :
  • A Reactant in the synthesis of Dipentaerythritol hexatriflate via triflatation method and Azido-diphenyl-acetic acid.
  • Catalyst for glycosylation for synthesis of polysaccharides.
  • Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors.
  • Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
  • A methylation reagent to synthesize trifluoromethylated compounds by direct introduction of CF3 group to (hetero)arenes.
  • A reagent to prepare substituted tetrazoles from secondary amides using sodium azide.
  • A reagent in Bischler−Napieraiski cyclization reaction along with 4-(N,N-dimethylamnino)pyridine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70408391737
description
99%
description
1 M in methylene chloride
description
purum, ≥98.0% (T)
assay
99%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.359 g/mL at 25 °C
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
bp
-
bp
81-83 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402
refractive index
n20/D 1.321 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoromethanesulfonic anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
not determinedboils before flash
Temperatura zapłonu (°C)
not determinedboils before flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
supp_hazards
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 22
    2 out of 5 stars.
    Disappointed in packaging
    This triflic anhydride appeared to be good quality when received, however I am very disappointed with its packaging. A chemical this water-sensitive really needs to be packaged with an Aldrich Sure/Seal septum cap in my opinion. This bottle simply has an ordinary screw cap, making it very difficult to keep dry and even dangerous to handle (it fumes aggressively). As packaged, this expensive chemical cannot be used without rapidly deteriorating in quality.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      176176 is moisture sensitive and is packaged under inert gas. When handling these moisture sensitive products we recommend flushing the bottle with nitrogen between uses, limiting exposure to atmosphere, and keeping the inside of the cap/opening of the bottle clean. Customers may want to consider ordering multiple bottles of smaller pack sizes to limit the number of times the bottle is opened. Your feedback has been shared with the product manager, they will review the packaging specifications and make changes as necessary.