Merck
704083
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Synonim(y):
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2F6O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 M in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.402
density
1.359 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for synthesis of Bacteroides fragilis zwitterionic polysaccharide Ai tetrasaccharide repeating unit via glycosylation
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution is generally used to convert hydroxyl groups to triflic esters. It can be used to prepare triflic azide for azido amino acid synthesis.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)