Przejdź do zawartości
87265
Tetrafluorosuccinic anhydride
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Perfluorosuccinic anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4F4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-832-0
Beilstein/REAXYS Number:
156388
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.327
bp
54-56 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester, fluoro
SMILES string
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
InChI key
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)