All package sizes of this product are packaged in glass amber bottles.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 181,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
181,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
629 °F
quality
LiChropur™
expl. lim.
10.3 %
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
- It increases the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may render volatility on substances like carbohydrates or amino acids, that have several polar groups that they are non-volatile and generally decompose on heating.
- It allows the separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Acetic anhydride is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade ACS reagent | grade - | grade synthesis grade |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility H2O: slightly soluble | solubility H2O: slightly soluble | solubility water: slightly soluble | solubility - |
| mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) | mp -73 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91204-1ML-F | 04061837811838 |
| 91204-10X1ML-F | 04061837811821 |
| 91204-25ML-F | 04061837811845 |
| 91204-10ML-F | 04061837811814 |
-
I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?