Przejdź do
320102
Acetic anhydride
≥99%, liquid, ReagentPlus®
Synonim(y):
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-564-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385737
Assay:
≥99%
Form:
liquid
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetic anhydride, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
629 °F
expl. lim.
10.3 %
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetic anhydride is a carboxylic acid anhydride commonly used as an acetylating agent for amines and alcohols.
Acetic anhydride participates in the Friedel-Craft′s intramolecular cyclization reaction of cyclopropyl ketones to afford the tetralones.[1] It has been reported to promote the Knoevenagel condensation of various aldehydes and activated methylene compounds.[2]
Application
Acetic anhydride may be used as a reactant to synthesize:
  • 3-acetoxybenzoic acid by reacting with 3-hydroxybenzoic acid
  • 6-dimethylamino-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride, a precursor to prepare 6-dimethylaminonaphthalimide[3]
Acetic anhydride was used in the following studies:
  • Lipozyme TL IM (commercial immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus) catalyzed acetylation of essential clove oil.[4]
  • As acetyl donor to investigate the lipase catalyzed acetylation of nanofibrillated cellulose (NFC).[5]
  • Synthesis of N-substituted pyrazolines.[6]
  • Acetylation of Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) starch.[7]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242845912048.22278
assay
≥99%
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
solubility
water: slightly soluble
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
bp
138-140 °C (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Acylacja Friedela-Craftsa z katalizatorami kwasowymi Lewisa tworzy monoacylowane produkty poprzez elektrofilową substytucję aromatyczną aren.
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
Powiązane treści
Braulio Insuasty et al.
European journal of medicinal chemistry, 93, 401-413 (2015-03-01)
A new series of chalcones 5a-f were synthesized from caffeine-based aldehyde 3 and substituted acetophenones 4a-f. Treatment of compounds 5a-f with hydrazine hydrate led to pyrazolines 6a-f, and their subsequent reaction with acetic anhydride or formic acid afforded the corresponding
B Umesha et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 40(4), 503-512 (2015-04-23)
The pyrazole analogues of podophyllotoxin were synthesized by the chalcone route. This route attracts the attention because of its simple operating conditions and easy availability ofthe chemicals. Initially, benzylide-neacetophenones (chalcones) were prepared in high yields by Claisen-Schmidt reaction of acetophenones
Yohei Ogiwara et al.
The Journal of organic chemistry, 80(6), 3101-3110 (2015-02-18)
The combination of a catalytic amount of InCl3 and acetic anhydride remarkably promotes the Knoevenagel condensation of a variety of aldehydes and activated methylene compounds. This catalytic system accommodates aromatic aldehydes containing a variety of electron-donating and -withdrawing groups, heteroaromatic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
320102-1L04061837369322
320102-100ML04061826695562
320102-4X100ML04061837369339
320102-500ML04061826695579
320102-4L04065273544084
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?