Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Acetic anhydride, ACS reagent, ≥98.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
629 °F
expl. lim.
10.3 %
impurities
MnO4- reducers, passes test
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤2 ppm
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used for acetylation of anisole over HBEA zeolite in a batch reactor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: slightly soluble | solubility - | solubility H2O: slightly soluble | solubility water: slightly soluble |
| density 1.08 g/mL (lit.) | density 1.08 g/mL (lit.) | density 1.08 g/mL (lit.) | density 1.08 g/mL (lit.) |
| bp 138-140 °C (lit.) | bp 138-140 °C (lit.) | bp 138-140 °C (lit.) | bp 138-140 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.390 (lit.) | refractive index n20/D 1.390 (lit.) | refractive index n20/D 1.390 (lit.) | refractive index n20/D 1.390 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic anhydride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?