Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
176,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
630 mg/kg LD50, oral (Rat), 4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-10.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 49 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- W bezrozpuszczalnikowej acylacji 2-metylofuranu do 2-acetylo-5-metylofuranu w obecności katalizatora fluorowodorku.
- Jako katalizator w syntezie pochodnych 3-arylidenoizobenzofuran-1(3H)-onu z bezwodnika ftalowego i pochodnych chinoliny.
- W otrzymywaniu hiperrozgałęzionych polietoksysiloksanów w reakcji kondensacji z tetraetoksysilanem w obecności katalizatora organotytanowego.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.082
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| pH 3 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 3 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik octowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222789025 | 04022536569475 |
| 8222781000 | 04022536487427 |
| 8222782500 | 04022536487434 |