Przejdź do
908835
HS432
Umicore, powder
Synonim(y):
[1,3-Bis(cyclohexyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42N2OSi2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.84
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HS432, Umicore
form
powder
mp
181-185 °C
Application
Umicore HS432 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
908789696277915475
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
181-185 °C
mp
202-206 °C
mp
298 °C
mp
193-196 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)