Przejdź do
696277
[(IPr)AuCl]
Umicore, powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene)gold(I) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36AuClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.01
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[(IPr)AuCl], Umicore
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
298 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Catalyst use in the hydration of alkynes
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930865682705696307
description
Umicore
description
≥95%
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: gold
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
298 °C
mp
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)