Merck
908789
Sigma-Aldrich
HS425
Umicore
Synonim(y):
[1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazol-2-yliden][1,3-diwinylo-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan]platyna(0)
Wybierz wielkość
1 G
706,00 zł
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
706,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H54N2OSi2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
770.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
202-206 °C
Zastosowanie
Umicore HS425 to homogeniczny katalizator przydatny w reakcjach hydrosililowania.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pmc.umicore.com.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)