Przejdź do
915475
CX52
Umicore, powder
Synonim(y):
[(IMes)Pd(vs)], [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]palladium(0)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H42N2OSi2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.25
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CX52, Umicore
Quality Level
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
193-196 °C
SMILES string
[Pd](C1N(C=CN1c3c(cc(cc3C)C)C)c2c(cc(cc2C)C)C)(C)C.[Si](O[Si](C)(C)C=C)(C)(C)C=C
InChI
1S/C21H25N2.C8H18OSi2.2CH3.Pd/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;;;/h7-13H,1-6H3;7-8H,1-2H2,3-6H3;2*1H3;
InChI key
UUYSSMKNIHCYNA-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX52 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes and Mizoroki Heck cross-coupling. Furthermore, it can be used as a homogeneous catalyst in telomerization reactions with amines and acohols.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Product of Umicore
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915238709042663042
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
mp
193-196 °C
mp
187-189 °C
mp
205-208 °C
mp
228-232 °C (dec.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
915475-1G04065265669764