Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
98-100 °C (lit.), 99-102 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.10, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 97% | assay ≥98.0% (T) | assay 97% |
| form crystals | form crystals | form crystals | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 98-100 °C (lit.), 99-102 °C | mp 169-171 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 169-171 °C (lit.) |
| quality LiChropur™ | quality free-flowing | quality - | quality - |
| UV absorption λ: 210 nm Amax: 0.10, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 500 nm Amax: 0.02, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahexylammonium hydrogensulfate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87299-25G-F | 04061835517596 |
| 87299-5G-F | 04061835570935 |