Merck
155837
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
97%
Synonim(y):
Tetrabutylammonium bisulfate
Wybierz wielkość
25 G
225,00 zł
100 G
602,00 zł
1 KG
3610,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
225,00 zł
100 G
602,00 zł
1 KG
3610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
169-171 °C (lit.)
Zastosowanie
PFAS testing
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tetrabutylammonium hydrogensulfate is an ammonium salt. It serves as solvent for the dissolution of ruthenium(II) complex fac-[Ru(CO)2(H2O)3(C(O)C2H5)][CF3SO3].[1] It participates as a cocatalyst in the reaction medium for the preparation of alternating polyketones and propionic acid.[2]
Zastosowanie
Tetrabutylammonium hydrogensulfate may be employed as a catalyst for the green synthesis of glycosyl 1,4-dihydropyridines.[3]
Tetrabutylammonium hydrogensulfate may be employed as a catalyst for the green synthesis of glycosyl 1,4-dihydropyridines.[3]
Tetrabutylammonium hydrogensulfate can serve as ion-pairing agent in the determination of the following using gas chromatography(GC) method :
  • linear alkylbenzenesulfonates(LASs)[4]
  • acidic herbicides[5]
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
348.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
175.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
New media in homogeneous catalysis: wet sodium or tetrabutylammonium hydrogensulfate salts for reppe syntheses catalyzed by a ru (ii) carbonyl complex.
Pardey AJ, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 57(10), 871-882 (2004)
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyzed eco-friendly and efficient synthesis of glycosyl 1, 4-dihydropyridines.
Tewari N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(49), 9011-9014 (2004)
Derivatization and solid-phase microextraction
Stashenko.EE and Martinez.RJ
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 23(8), 553-561 (2004)
Hydrocarboxylation and stepwise alternating oligomerization of carbon monoxide and ethylene catalyzed by cis-[Rh(CO)2(amine)2](PF6) complexes in a wet liquid tetrabutylammonium hydrogensulfate.
Pardey AJ, et al.
Polyhedron, 23(10), 1677-1683 (2004)
Environmental and bioanalytical applications of hollow fiber membrane liquid-phase microextraction: a review
Lee J, et al.
Analytica Chimica Acta, 624(2), 253-268 (2008)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf