Przejdź do
791784
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
anhydrous grade, 97%, Redi-Dri, free-flowing, crystals
Synonim(y):
Tetrabutylammonium bisulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.53
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-068-5
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Form:
crystals
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydrogensulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
97%
form
crystals
quality
free-flowing
reaction suitability
core: ammonium
mp
169-171 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
functional group
amine
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium bisulfate(TBAHS), a quaternary ammonium salt, is a phase-transfer reagent. It severs as cocatalyst, additive, acid, also as ion-paring agent.
Application
Tetrabutylammonium hydrogensulfate is used as a cocatalyst in the synthesis of propionic acid and the ketones by hydrocarboxylation of ethylene.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155837868681.18312
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
-
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-173 °C
mp
168-174 °C
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium hydrogensulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Haji Bahadar et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 39(3), 1161-1169 (2015-05-04)
Benzene (C6H6) is an organic compound used in petrochemicals and numerous other industries. It is abundantly released to our environment as a chemical pollutant causing widespread human exposure. This study mainly focused on benzene induced toxicity on rat pancreatic islets
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the
Jia Bao et al.
Environmental science and pollution research international, 21(12), 7650-7655 (2014-03-14)
Severe perfluoroalkyl acid (PFAA) contamination resulting from the fast-growing semiconductor, electrochemical, and optoelectronic industries has been determined in the river water in the vicinity of the Taipei area, Taiwan, during recent years. However, little is known about body burdens of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
791784-500G04061832950662
791784-100G04061832950648
791784-1KG04061832950655
791784-6X1KG04061832995151