Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Nazwa produktu
Tetrahexylammonium hydrogensulfate, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Application
- Epoxidation of α,β-unsaturated ketones in a biphasic dichloromethane/water mixture using sodium perborate.
- Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by aqueous sodium formate catalyzed by palladium-triphenylphospine.
- Carbonylation of benzylic and allylic bromides to synthesize carboxylic esters.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (T) | description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T) | description 99% | description crystallized, ≥98.0% (T) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay 99% | assay ≥98.0% (T) |
| form crystals | form crystals | form crystalline | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 99-102 °C, 98-100 °C (lit.) | mp 250-260 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahexylammonium hydrogensulfate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?