Przejdź do
86866
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
≥98.0% (T), crystals
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.93
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Assay:
≥98.0% (T)
Concentration:
≤100%
Form:
crystals or chunks
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals or chunks
reaction suitability
core: ammonium
concentration
≤100%
impurities
≤0.1% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
amine
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI key
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate is commonly used as a strong base and phase-transfer catalyst in organic synthesis.[1][2] Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate (TBAH) dissolved in HPLC grade diethyl ether has been used to compose the solvent system in a study.[2]
[3]
Application
Tetrabutylammoniumhydroxide 30-hydrate (TBAOH) can be used as:
  • A catalyst in the hydroxyalkylation reaction of phenols with cyclic carbonates to synthesize aryl β-hydroxyethylethers.
  • A base for the selective degradation of lignins to monomeric aromatics.
  • A reactant to synthesize hydroxyfuroxan tetrabutylammonium salts by reacting with nitrofuroxans.
It can also be used in the solvothermal synthesis of SNS (simple nanoscroll structures) and INS (intercalated nanoscrolls) hexaniobate nanoscrolls.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8685986863178780
concentration
≤100%
concentration
99.0-101.0%
concentration
53.5-56.5% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals or chunks
form
crystals or chunks
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.1% halides (as bromide)
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
impurities
≤0.2% halides (as bromide)
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Nils Erik Halvorsen et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-02-15)
A simple color spot test for determining the presence of residual tetrabutylammonium (TBA) in various 18F-radiopharmaceuticals is described. The test can be performed in less than five minutes. Iodoplatinate-saturated TLC plates are initially spotted with the 18F-radiopharmaceutical to be tested
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86866-100G04061835252923
86866-25G04061835252930
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?