Przejdź do
86859
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
≥99.0% (T), crystals
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.93
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Assay:
≥99.0% (T)
Concentration:
99.0-101.0%
Form:
crystals or chunks
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, ≥99.0% (T)
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
crystals or chunks
reaction suitability
core: ammonium
concentration
99.0-101.0%
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI key
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate is a strong alkali containing quaternary amine, which is used in a variety of organic transformations.
Application
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate can be used:
  • As a base for the chemoselective allenylation of aldehydes with TMS-protected alkynes to synthesize α-allenols.
  • As an additive for the hydroxyalkylation of phenols with cyclic carbonates to synthesize aryl β-hydroxyethyl ethers.
  • In the solvothermal synthesis of SNS (simple nanoscroll structures) and INS(intercalated nanoscrolls) hexaniobate nanoscrolls.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8686617878086863
concentration
99.0-101.0%
concentration
≤100%
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
53.5-56.5% in H2O
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals or chunks
form
crystals or chunks
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
27-30 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Nils Erik Halvorsen et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-02-15)
A simple color spot test for determining the presence of residual tetrabutylammonium (TBA) in various 18F-radiopharmaceuticals is described. The test can be performed in less than five minutes. Iodoplatinate-saturated TLC plates are initially spotted with the 18F-radiopharmaceutical to be tested
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86859-50G04061835252916
86859-10G04061835252909
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?