Przejdź do
86880
Tetrabutylammonium hydroxide solution
~40% in H₂O (~1.5 M), solution, technical
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Concentration:
~40% in H2O (~1.5 M)
Form:
liquid
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide solution, technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~40% in H2O (~1.5 M)
impurities
≤3% halides (as bromide)
density
0.995 g/cm3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
The product is ~40% solution of tetrabutylammonium hydroxide in H2O. Tetrabutylammonium hydroxide has been synthesized from tetrabutylammonium iodide. TBAOH dissolved in anhydrous isopropyl alcohol is widely employed as titrant for weak acids.
Application
Tetrabutylammonium hydroxide solution (TBAOH) may be used in the following studies:
  • For the dissolution of 10wt% cellulose under room temperature conditions.
  • As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
  • Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Disclaimer
may crystallize; can be redissolved on heating to 40°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8685486863178780
description
technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
description
~40% in water, suitable for ion chromatography
description
53.5-56.5% in H2O
description
40 wt. % in H2O
concentration
~40% in H2O (~1.5 M)
concentration
~40% in water
concentration
53.5-56.5% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤3% halides (as bromide)
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
impurities
≤0.2% halides (as bromide)
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
anion traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the major difference between Cat No. 86880 & 86854 of Tetrabutylammonium hydroxide Solution 40% in water, as this is needed for analysis of Cefixime USP
    1 answer
    1. Product 86854 is qualified for use in ion chromatography and has more stringent specifications for trace ions and impurities. The 86880 is for general use and has not been tested for sensitive applications such as chromatography. Please see the links below to review the sample Certificate of Analysis for each product:
      86880 Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/86880-BULKBCCJ8688.pdf
      86854 Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/86854-BULKBCCJ7431.pdf