Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 339,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
243,00 zł
Nazwa produktu
Sulfanilic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade puriss. p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (T) | assay 98.0-102.0% (ACS specification), 99% | assay ≥99.0-102.0% (acidimetric) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form - |
| impurities ≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC) | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 288 °C (decomposes) | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86090-100G | 04061833039908 |
| 86090-500G | 04061833039915 |
| 86090-5G | 04061838346124 |