Merck
PHR1419
Supelco
Sulfanilic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Wybierz wielkość
500 MG
536,00 zł
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
536,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
Beilstein:
908765
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1633506
rodzina API
sulfadimethoxine, sulfadiazine, mesalazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfanilic Acid is a synthetic organic compound, obtained via sulfonation of aniline with sulfuric acid. It is widely used for the production of optical brightening agents, synthetic organic dyes, food colorants and additives.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3847 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Luís Belo et al.
PloS one, 9(6), e98467-e98467 (2014-06-06)
Bilirubin has potential antioxidant and anti-inflammatory properties. The UGT1A1*28 polymorphism (TA repeats in the promoter region) is a major determinant of bilirubin levels and recent evidence suggests that raised adiposity may also be a contributing factor. We aimed to study
Aminul Islam et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 165-175 (2015-04-11)
Amberlite® XAD-16 was functionalized with p-aminobenzene sulfonic acid via an azo spacer in order to prepare a new chelating resin, which was then characterized by water regain value, hydrogen ion capacity, elemental analyses, and IR spectral and thermal studies. The
Virginia A Pereira et al.
Malaria journal, 14, 30-30 (2015-01-30)
Cytokines play an important role in human immune responses to malaria and variation in their production may influence the course of infection and determine the outcome of the disease. The differential production of cytokines has been linked to single nucleotide
Kraingkrai Ponhong et al.
Talanta, 133, 71-76 (2014-12-02)
A novel four-channel simultaneous injection effective mixing flow analysis (SIEMA) system has been assembled for successive determination of bilirubin and creatinine in urinary samples. The chemical variables and physical parameters in the flow system were optimized for the enhancement of
Xiaojun Zhou et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(31), 11834-11842 (2014-06-25)
This paper presents a facile method for the fabrication of uniform hollow mesoporous silica nanoparticles (HMSNs) with tunable shell thickness and pore size. In this method, a series of amphiphilic block copolymers of polystyrene-b-poly (acrylic acid) (PS-b-PAA) with different hydrophobic