Przejdź do
251917
Sulfanilic acid
ACS reagent grade, 99%, powder
Synonim(y):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-482-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908765
Assay:
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
Form:
powder
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulfanilic acid, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
form
powder
ign. residue
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.01%
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
The diazonium salt of sulfanilic acid may be used in the preparation of azo dyes such as o-anisaldehyde, orange I and orange II. It may also be used in the preparation of 2,6-dibromoaniline via bromination followed by desulfonation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86090163350639441
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
ign. residue
≤0.01%
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?