Merck
1.00686
Kwas sulfanilowy
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Kwas 4-aminobenzenosulfonowy, kwas anilino-4-sulfonowy
Wybierz wielkość
100 G
219,00 zł
250 G
445,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas sulfanilowy, GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
grade
ACS reagent
agency
reag. Ph. Eur.
assay
≥99.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
PHR1419860908.22338
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
assay
≥99.0-102.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
reag. Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1633506
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
solid
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 99,0 - 102,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Substancja nierozpuszczalna w roztworze węglanu sodu: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.002 %
Azotyn (NO₂): ≤ 0,5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,01 %
Application
  • Zmodyfikowana analiza chromatografii gazowej: Roztwór trikapryny jest stosowany w zmodyfikowanych metodach chromatografii gazowej do oznaczania zawartości monoacylogliceroli i diacylogliceroli w jadalnych tłuszczach i olejach, zwiększając dokładność i wydajność profilowania lipidów w nauce o żywności (Satou et al., 2017).
  • Emulgowanie różnych triglicerydów: Roztwór trikapryny jest również integralną częścią badań nad właściwościami emulgowania różnych triglicerydów przy użyciu dialkilofosfatydylocholiny i lecytyny z żółtka jaja, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i poprawy emulgatorów żywności i farmaceutycznych substancji pomocniczych (Nii i Ishii, 2005).
  • Właściwości enzymów w biotechnologii: Dodatkowo, trikapryna jest wykorzystywana w badaniach nad właściwościami lipazy z Pseudomonas fragi, przyczyniając się do zastosowań biotechnologicznych w inżynierii enzymatycznej i przemysłowych zastosowaniach enzymów (Lu i Liska, 1969).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c