Przejdź do
85325
Silver trifluoromethanesulfonate
≥98.0% (Ag), crystals, purum
Synonim(y):
Ag(OTf), Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3SO3Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
220-882-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3598402
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silver trifluoromethanesulfonate, purum, ≥98.0% (Ag)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (Ag)
form
crystals
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
SMILES string
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
General description
Silver trifluoromethanesulfonate p-complexes of monoenes, dienes, trienes, monoynes and diynes have been prepared. It reacts with 2-fluoro- and 3-fluoro-4-alkoxystilbazoles to afford the mesomorphic complexes. Iodine monochloride/AgOTf constitutes an efficient promoter system for the O-glycoside synthesis.[1]
Application
Silver trifluoromethanesulfonate (AgOTf) may be employed as a reagent during glucosylation of several alcohols. AgOTf in combination with p-nitrobenzenesulfenyl chloride may be employed as an activator for the glycosylation.[2]
It may be used for the synthesis of the following:
  • cystine-containing peptides
  • 3-aminoalkylated indoles
  • benzo[b]oxepines and 2H-chromenes
  • diversely substituted iminoimidazoazines
Other Notes
Reagent for the substitution of halides by triflate.; Reagent for the glycosylation of glycosyl halides; Reagent used for the deprotection of protected thiols
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
483346176435668001
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
assay
≥98.0% (Ag)
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
≥99%
assay
97%
form
crystals
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver trifluoromethanesulfonate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)