Merck
176435
Sigma-Aldrich
Silver trifluoromethanesulfonate
≥99%
Synonim(y):
Silver triflate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Wybierz wielkość
1 G
195,00 zł
10 G
589,00 zł
25 G
808,00 zł
100 G
2120,00 zł
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
195,00 zł
10 G
589,00 zł
25 G
808,00 zł
100 G
2120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.94
Beilstein:
3598402
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
286 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Silver trifluoromethanesulfonate is a reactive triflating agent and source of soluble silver ions useful for formation of electrophilic onium species, and promotion of Friedel-Crafts, nucleophile alkene cyclization, and esterification reactions.
It can also be used:
  • To obtain olefins from secondary phosphates and thiophosphates.[1]
  • As a reagent in the etherification of alcohols with primary alkyl halides under mild conditions.[2]
  • To generate cationic rhodium catalysts from chlororhodium complexes for the hydrophosphination of acetylenes.[3]
  • As a catalyst for the preparation of silyl ethers by hydrosilylation of aldehydes.[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minoru Hayashi et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9248-9251 (2006-11-18)
A novel rhodium-catalyzed hydrophosphination of alkynes using a silylphosphine as a phosphino group source is described. A variety of alkynes, both terminal and internal ones with aryl, alkyl, and carboxyl groups, gave the corresponding alkenylphosphines in a highly regioselective and
New synthetic methods for olefins from secondary phosphates and thiophosphates
Shimagaki M, et al.
Tetrahedron Letters, 36, 719-719 (1995)
A mild procedure for etherification of alcohols with primary alkyl halides in the presence of silver triflate
Burk RM, et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8111-8111 (1994)
Chemical Communications (Cambridge, England), 1359-1359 (2006)
Simbarashe Ngwerume et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 920-934 (2012-12-29)
A novel gold-catalyzed method for the regioselective synthesis of highly substituted pyrroles directly from oximes and alkynes was developed via independent optimization of two key steps of the process. Importantly, a cationic gold(I) species was shown to activate multiple steps
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf