Merck
668001
Sigma-Aldrich
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Synonim(y):
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Silver triflimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2AgF6NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
248.8 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Klucz InChI
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is a silver-based salt that is widely used as a catalyst in organic synthesis. It is used in the C3 regioselective alkylation of indole derivatives via conjugated addition type reactions with α, β-enones. It is also used as a p-type dopant for efficient and stable solid-state dye-sensitized and perovskite solar cells.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.