Przejdź do
83374
Mercury(II) thiocyanate
≥95.5% (complexometric), solid, purum p.a.
Synonim(y):
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Hg(SCN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
209-773-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3561344
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mercury(II) thiocyanate, purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥95.5% (complexometric)
form
solid
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI key
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Application
Mercury(II) thiocyanate has been used for the determination of the chloride ions by colorimetric method.
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
  • Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
  • Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
  • Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Catalyst for addition of HSCN to alkynes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M412821546531014
assay
≥95.5% (complexometric)
assay
96.5-103.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99%
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
165 °C (dec.) (lit.)
mp
165 °C (dec.) (lit.)
mp
277 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
592-85-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, crystal structure and biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu (II)-Hg (II)-Cu (II) complexes.
Y?ld?r?m, LT, et al.
Polyhedron, 26(15), 4187-4194 (2007)
(4, 4′-Bipyridine) mercury (II) Coordination Polymers, Syntheses, and Structures.
Morsali A and Zhu LG
Helvetica Chimica Acta, 89(1), 81-93 (2006)
Surface modification of chromatography adsorbents by low temperature low pressure plasma.
Arpanaei A, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(44), 6905-6916 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
83374-500G04061833441251
83374-5G04061833005590
83374-100G04061833005583