Przejdź do
31014
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Mercuric sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.65
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41113319
EC Number:
231-992-5
MDL number:
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
ign. residue (after red. with HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg+: ≤500 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤30 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
application(s)
environmental
general analytical
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1002983374
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥95.5% (complexometric)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Hg+: ≤500 mg/kg, Mg: ≤30 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
ign. residue (after red. with HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
ign. residue (after red. with HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
ign. residue (after red. with HCOOH)
-
application(s)
environmental
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) sulfate
signalword
Danger
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-35-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ai-hua Liang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 30(4), 249-252 (2005-02-24)
Traditional Chinese medicine (TCM) experienced a gradual course in recognition of the toxicity of Cinnabaris from "nontoxic" to "toxic". The ancient doctors of TCM understood both the toxic property and the regularity of increasing toxicity of Cinnabaris. In long-term clinical
Chao-jun Chen et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 37(19), 2968-2970 (2012-12-29)
Herein, the synthesis, component, microstructure and pharmacological and toxicology researches of the Synthetic Mercury Sulfide (S-HgS) a kind of common drug in Chinese, Mongolia, Tibetan medicine, and Indian medicine system were summarized. The similar cognition about mercury toxicity & pharmacological
[A case of granulomatous reaction to tattooing].
R Colombo et al.
Minerva chirurgica, 42(8), 747-749 (1987-04-30)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31014-100G04061826676844