Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
96.5-103.5% (titration)
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI key
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II)complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96.5-103.5% (titration) | description purum p.a., ≥95.5% (complexometric) |
| assay 96.5-103.5% (titration) | assay ≥95.5% (complexometric) |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: mercury | reaction suitability core: mercury, reagent type: catalyst |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp 165 °C (dec.) (lit.) |
| density 3.71 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.71 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) thiocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
592-85-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?