Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł | |
| 2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
824,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
20% in DMF
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.434
density
0.930 g/mL at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Targeted potent antimicrobial and antitumor oxygen-heterocyclic-based pyran analogues: synthesis and computational studies.: This research highlights the application of piperidine solution in the synthesis of novel pyran analogues, demonstrating its utility in enhancing antimicrobial and antitumor properties through advanced chemical synthesis and computational modeling techniques (El-Wahab et al., 2024).
- Heterocyclic Amine-Induced Feeding Deterrence and Antennal Response of Honey Bees.: Utilizing piperidine solution, this study examines the impact of heterocyclic amines on honey bees, providing valuable insights into the chemical ecology of plant-insect interactions and potential strategies for pest control in agriculture (Larson et al., 2021).
- Effects of Desilication in NaOH/Piperidine Medium and Phosphorus Modification on the Catalytic Activity of HZSM-5 Catalyst in Methanol to Propylene Conversion.: This study uses piperidine solutions to modify the surface properties of HZSM-5 catalysts, significantly enhancing their performance in methanol to propylene conversion processes, highlighting the application in industrial catalysis (Safaei et al., 2021).
- MWW-Type Titanosilicate Synthesized by Simply Treating ERB-P Zeolite with Acidic H(2)TiF(6) and Its Catalytic Performance in a Liquid Epoxidation of 1-Hexene with H(2)O(2).: This research utilizes piperidine solution in the synthesis of novel titanosilicate materials, exploring its effectiveness in the catalytic epoxidation of hexene, demonstrating the potential of piperidine in facilitating advanced material synthesis (Guo et al., 2020).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.434 | refractive index - | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) |
| density 0.930 g/mL at 20 °C | density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
| impurities ≤0.1% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.5% water (Karl Fischer) |
| concentration 20% in DMF | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 80645-2L | 04061832982410 |
| 80645-500ML | 04061838177353 |