Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
purified by
redistillation
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5%, purified by redistillation | description ReagentPlus®, 99% | description ≥99%, FG | description biotech. grade, ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.5% | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99.5% |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| vapor pressure 23 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 23 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 23 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 23 mmHg ( 20 °C) |
| mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 2.94 (vs air), 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-89-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?