Przejdź do
104094
Piperidine
99%, ReagentPlus®
Synonim(y):
Hexahydropyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
4 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-813-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102438
Assay:
99%
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Piperidine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
vapor density
2.94 (vs air), 3 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperidine can be prepared either by nickel catalyzed hydrogenation of pyridine or by cobalt catalyzed hydrogenolysis of tetrahydrofurylamine It forms adducts with α,β,γ,δ-tetraphenylporphyriniron(II) and protoporphyriniron(II). Mossbauer spectra of these adducts have been evaluated. It constitutes the skeleton of various alkaloids. Its chemical reactivity has been discussed.
Application
Piperidine may be employed as protective and structure-directing agent in the post synthesis of MCM (Mobil Composition of Matter)-49 zeolites.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5712618.22299411027
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
bp
106 °C
bp
106 °C/1013 hPa
bp
106 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?