Przejdź do
78651
Isovaleric acid
analytical standard
Synonim(y):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-975-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098522
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.38 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
824 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.402-1.404, n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isovaleric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Rose apple (Syzygium jambos Alston) fruit using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID), mass spectrometry (GC-MS) and olfactometry/aroma extract dilution analysis (GC-O/AEDA).
  • Sicilian goat cheese using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) and mass spectrometry (GC-MS).
  • Food products using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM7826612954238166
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
bp
175-177 °C (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elena Niccolai et al.
World journal of gastroenterology, 25(36), 5543-5558 (2019-10-03)
An altered (dysbiosis) and unhealthy status of the gut microbiota is usually responsible for a reduction of short chain fatty acids (SCFAs) concentration. SCFAs obtained from the carbohydrate fermentation processes are crucial in maintaining gut homeostasis and their determination in
Study of the aroma compounds of rose apple (Syzygium jambos Alston) fruit from Brazil
Guedes MC, et al.
European Food Research and Technology, 219(5), 460-464 (2004)
Quantitative and sensory evaluation of malodour retention of fibre types by use of artificial skin, sweat and radiolabelled isovaleric acid
Hammer RT, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 28(4), 238-244 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78651-1ML04061832947075
78651-5ML04061837242397