Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
332,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
~4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 97 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| density 1.081 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.081 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.081 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.091 g/cm3 at 97 °C |
| vapor density ~4 (vs air) | vapor density ~4 (vs air) | vapor density ~4 (vs air) | vapor density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 38166-100MG | 04061831961430 |