Merck
CRM78266
Supelco
Isovaleric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1098522
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.38 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
824 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)