Kluczowe dokumenty
129542
Isovaleric acid
99%
Synonim(y):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
Wybierz wielkość
206,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
206,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.38 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
824 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.