Przejdź do
78308
Mesotrione-d4 (benzoyl-3-d, mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(4-Mesyl-d3-2-nitrobenzoyl-3-d)-1,3-cyclohexandione, Mesotrione-d4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D4H9NO7S
Masa cząsteczkowa:
343.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Mesotrione-d4 (benzoyl-3-d, mesyl-d3) is an isotope-labeled analog of the new triketone herbicide, mesotrione.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
141343385568405
Mesotrione PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33855
Mesotrione
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation and characterization of mesotrione-degrading Bacillus sp. from soil
Batisson I, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 157(4), 1195-1201 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
51885-250MG04061832544168
78308-5MG04061832943831