Przejdź do
68405
MCPA-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Chloro-2-(methyl-d3)phenoxyacetic acid, MCPA-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H6ClO3
Masa cząsteczkowa:
203.64
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
General description
MCPA-(methyl-d3) is an isotopically labeled compound of the pesticide 4-chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA). MCPA is a widely used acidic herbicide which is soluble in water and highly effective even at low concentrations.
Application
MCPA-(methyl-d3) may be used as a internal standard for the determination of the target pesticide in surface water by on-line solid-phase extraction−liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SPE−LC−MS/MS). It may also be used as an internal standard for the quantification of the target analyte in soils by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
783081413491796
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)