Przejdź do
14134
Metribuzin-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-6-tert-butyl-3-(methyl-d3-thio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Metribuzin-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H11N4OS
Masa cząsteczkowa:
217.31
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C)=NN=C(SC([2H])([2H])[2H])N1N
InChI key
FOXFZRUHNHCZPX-GKOSEXJESA-N
General description
Metribuzin-(S-methyl-d3) is an isotope-labeled analog of the triazinone herbicide metribuzin, wherein the S-methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
891366840591796
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
wgk
WGK 3
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fate and effects of the triazinone herbicide metribuzin in experimental pond mesocosms
Fairchild JF and Sappington LC
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43(2), 198-202 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
333638-5G04061836684457
14134-5MG04061838734044