Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC), 98.0-102.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Halal, Kosher | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 2.94 (vs air), 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?